Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Glasiga kolbåtar
Beskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
- Resistance to all wet decomposition agents and abrasive wear
- No memory effects or contamination of analytical samples
- Stability to acid and alkaline melts
- No wetting effect of metal melts
- Resistance to thermal shock allows rapid heating and cooling times
- Good electrical conductivity
- Used in vessels for ultra-high purity materials technology such as semiconductor connections and crystal growing such as doped halogenide crystals
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Glassy Carbon Boat |
| Kapacitet (metrisk) | 40 ml |
| Mått (L x B x H) | 76 x 33 x 25 mm |
| Höjd (metrisk) | 25 mm |
| Längd (metrisk) | 76 mm |
| Bredd (metrisk) | 33 mm |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.