Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Glasig koldegel för kristalltillväxt
Produktkod. 15403685
Kapacitet (metrisk):
7 mL
25 mL
30 mL
125 mL
400 mL
Diameter (metrisk) Yttre:
14mm
19mm
24mm
40mm
57mm
Höjd (metrisk):
100mm
140mm
150mm
160mm
195mm
Beskrivning:
Bottenvinkel: 30 grader.
Bottenvinkel: 60 grader.
Bottenvinkel: 90 grader.
Bottom Angle: 90 deg.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15403685
Brand: Thermo Scientific Chemicals 039016.KT
Bara null kvar
Glasaktigt kol erbjuder hög renhet, korrosionsbeständighet, termisk stabilitet och en struktur som är ogenomtränglig för både gaser och vätskor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Utsätts för en högtemperaturvärmebehandling som ger speciella materialegenskaper inklusive avsevärt förbättrad korrosionsbeständighet och styrka.
Glasaktigt kol erbjuder:
  • Motståndskraft mot alla våta sönderdelningsmedel
  • Inga minneseffekter (okontrollerad adsorption och frisättning av främmande element)
  • Ingen kontaminering av analytiska prover
  • Stabilitet mot sura och alkaliska smältor
  • Ingen vätande effekt av metallsmältor
  • God motståndskraft mot termisk chock möjliggör snabba uppvärmnings- och nedkylningstider
  • Motståndskraftig mot nötande slitage
  • Bra elektrisk ledningsförmåga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Bottenvinkel: 60 grader.
Material Glasigt kol
För användning med (applikation) För kristalltillväxt
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Diameter (metrisk) Yttre 19mm
Höjd (metrisk) 140mm
Produkttyp Glasig koldegel
Diameter (metrisk) bas 19mm
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.