Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Glasig koldegel för kristalltillväxt
Produktkod. 15423685
Kapacitet (metrisk):
7 ml
25 ml
30 ml
125 ml
400 ml
Diameter (metrisk) Yttre:
14 mm
19 mm
24 mm
40 mm
57 mm
Höjd (metrisk):
100 mm
140 mm
150 mm
160 mm
195 mm
Beskrivning:
Bottenvinkel: 30 grader.
Bottenvinkel: 60 grader.
Bottenvinkel: 90 grader.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15423685
Brand: Thermo Scientific Chemicals 039018.KT
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Glasaktigt kol erbjuder hög renhet, korrosionsbeständighet, termisk stabilitet och en struktur som är ogenomtränglig för både gaser och vätskor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Subjected to a high temperature heat treatment which imparts special material properties including significantly improved corrosion resistance and strength.
Glassy carbon offers:
  • Resistance to all wet decomposition agents
  • No memory effects (uncontrolled adsorption and release of foreign elements)
  • No contamination of analytical samples
  • Stability to acid and alkaline melts
  • No wetting effect of metal melts
  • Good resistance to thermal shock allows rapid heating and cooling times
  • Resistive to abrasive wear
  • Good electrical conductivity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Bottenvinkel: 90 grader.
Material Glassy Carbon
För användning med (applikation) For Crystal Growth
Kapacitet (metrisk) 125 ml
Diameter (metrisk) Yttre 40 mm
Höjd (metrisk) 150 mm
Produkttyp Glassy Carbon Crucible
Diameter (metrisk) bas 38mm
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.