Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Glasig koldegel för kristalltillväxt
Beskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Glasaktigt kol erbjuder:
- Motståndskraft mot alla våta sönderdelningsmedel
- Inga minneseffekter (okontrollerad adsorption och frisättning av främmande element)
- Ingen kontaminering av analytiska prover
- Stabilitet mot sura och alkaliska smältor
- Ingen vätande effekt av metallsmältor
- God motståndskraft mot termisk chock möjliggör snabba uppvärmnings- och nedkylningstider
- Motståndskraftig mot nötande slitage
- Bra elektrisk ledningsförmåga
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Bottenvinkel: 90 grader. |
| Material | Glasigt kol |
| För användning med (applikation) | För kristalltillväxt |
| Kapacitet (metrisk) | 400 ml |
| Diameter (metrisk) Yttre | 57 mm |
| Höjd (metrisk) | 195 mm |
| Produkttyp | Glasig koldegel |
| Diameter (metrisk) bas | 57mm |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.