Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Glasig Carbon E-Beam Evaporating Degel
Produktkod. 15493755
Kapacitet (metrisk):
4 ml
7 ml
8 ml
10 ml
16 ml
30 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15493755
Brand: Thermo Scientific Chemicals 040965.KT
Bara null kvar
Glasaktigt kol erbjuder hög renhet, korrosionsbeständighet, termisk stabilitet och en struktur som är ogenomtränglig för både gaser och vätskor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Utsätts för en högtemperaturvärmebehandling som ger speciella materialegenskaper inklusive avsevärt förbättrad korrosionsbeständighet och styrka.
Glasaktigt kol erbjuder:
  • Motståndskraft mot alla våta sönderdelningsmedel
  • Inga minneseffekter (okontrollerad adsorption och frisättning av främmande element)
  • Ingen kontaminering av analytiska prover
  • Stabilitet mot sura och alkaliska smältor
  • Ingen vätande effekt av metallsmältor
  • God motståndskraft mot termisk chock möjliggör snabba uppvärmnings- och nedkylningstider
  • Motståndskraftig mot nötande slitage
  • Bra elektrisk ledningsförmåga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Vinkel: 15 grader.
Material Glasigt kol
För användning med (applikation) E-Beam avdunstar
Kapacitet (metrisk) 30 ml
Diameter (metrisk) Yttre 50mm
Höjd (metrisk) 26mm
Produkttyp Glasig koldegel
Diameter (metrisk) bas 35mm
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.