Läs mer
Thermo Scientific™ Glassy Carbon Tapered Crucible for Crystal Growth
Produktkod. 15403755
Kapacitet (metrisk):
17 mL
18 mL
37 mL
105 mL
190 mL
277 mL
370 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15403755
Brand: Thermo Scientific™ 040956.KT
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Glasaktigt kol erbjuder hög renhet, korrosionsbeständighet, termisk stabilitet och en struktur som är ogenomtränglig för både gaser och vätskor.
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Subjected to a high temperature heat treatment which imparts special material properties including significantly improved corrosion resistance and strength.
Glassy carbon offers:
  • Resistance to all wet decomposition agents
  • No memory effects (uncontrolled adsorption and release of foreign elements)
  • No contamination of analytical samples
  • Stability to acid and alkaline melts
  • No wetting effect of metal melts
  • Good resistance to thermal shock allows rapid heating and cooling times
  • Resistive to abrasive wear
  • Good electrical conductivity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Tapered
Material Glassy Carbon
För användning med (applikation) For Crystal Growth
Kapacitet (metrisk) 105 mL
Diameter (metrisk) Yttre Top: 59mm
Höjd (metrisk) 59mm
Produkttyp Glassy Carbon Crucible