Läs mer
Thermo Scientific™ Glassy Carbon Tapered Crucible for Crystal Growth
Produktkod. 15493745
Kapacitet (metrisk):
17 mL
18 mL
37 mL
105 mL
190 mL
277 mL
370 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15493745
Brand: Thermo Scientific™ 040955.KT
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Glasaktigt kol erbjuder hög renhet, korrosionsbeständighet, termisk stabilitet och en struktur som är ogenomtränglig för både gaser och vätskor.
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Utsätts för en högtemperaturvärmebehandling som ger speciella materialegenskaper inklusive avsevärt förbättrad korrosionsbeständighet och styrka.
Glasaktigt kol erbjuder:
  • Motståndskraft mot alla våta sönderdelningsmedel
  • Inga minneseffekter (okontrollerad adsorption och frisättning av främmande element)
  • Ingen kontaminering av analytiska prover
  • Stabilitet mot sura och alkaliska smältor
  • Ingen vätande effekt av metallsmältor
  • God motståndskraft mot termisk chock möjliggör snabba uppvärmnings- och nedkylningstider
  • Motståndskraftig mot nötande slitage
  • Bra elektrisk ledningsförmåga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Avsmalnande
Material Glasigt kol
För användning med (applikation) För kristalltillväxt
Kapacitet (metrisk) 37 mL
Diameter (metrisk) Yttre Top: 51mm
Höjd (metrisk) 30mm
Produkttyp Glasig koldegel