Läs mer
Glaucocalyxin B, MedChemExpress
Produktkod. 16431678
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16431678 5 mg
1 options
Produktkod. 16431678 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN2113
MedChemExpress Glaucocalyxin B is an ent kaurane diterpenoid isolated from the Chinese traditional medicine Rabdosia japonica with anticancer and antitumor activity; decreases the growth of HL-60 cells with an IC50 of approximately 5.86 μM at 24 h.
Glaucocalyxin B is an ent kaurane diterpenoid isolated from the Chinese traditional medicine Rabdosia japonica with anticancer and antitumor activity
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glaucocalyxin B
CAS 80508-81-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H30O5
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (267.04 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC1(C)C(CC[C@@]2(C)[C@@]3([H])[C@@]4(C(C([C@H](CC3)[C@H]4OC(C)=O)=C)=O)[C@H](O)C[C@]12[H])=O
Molekylvikt (g/mol) 374.47
Formel vikt 374.47
Procent renhet 99.13%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease