Läs mer
Haldenwanger™ Glaserad porslinsmurbruk
Produktkod. 10053504
Change view
Kapacitet (metrisk):
170 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10053504 170 ml Varje
1 options
Produktkod. 10053504 Leverantör Haldenwanger™ Leverantörsnummer L 55/3/GLASIERT
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa murbrukare för olika laboratorieändamål. Haldenwanger™ Glaserade porslinsmortlar tillverkas av optimerat laboratorieporslin.
  • Finns i olika storlekar
  • Utsidan är glaserad, slipytorna är oglaserade
  • Uppfyller DIN VDE 0335, typ C 100
  • Oglaserad version är 10443471
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 90 mm
Produkttyp Murbruk
Material Porslin
Höjd (metrisk) 55 mm
Avsluta Glaserad
Kapacitet (metrisk) 170 ml