Läs mer
Thermo Scientific™ GLD Pro Gas Leak Detector
Produktkod. 17344871 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Gaskromatografisystem
Produktkod. För användning med (utrustning)
17344871 Gaskromatografisystem
1 options
Produktkod. 17344871 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 66002004
Beräknad leverans: 03-11-2026
Lokalisera och identifiera snabbt gasläckor i ditt GC-instrument med Thermo Scientific™ GLD Pro Gas Leak Detector.
Upptäck och identifiera gasläckor snabbt med Thermo Scientific™ GLD Pro Gas Leak Detector. Eftersom den är speciellt utformad för användning med GC-system upptäcker den små läckor av en lång rad laboratoriegaser. Denna handhållna, lättanvända detektor har både visuella och hörbara larm och använder en LED-ljusdisplay för att indikera läckans intensitet. Den lilla sonddetektorn är utformad för att nå svåra och trånga platser.
Ytterligare produktinformation
  • Tryckknapp på-/av-brytare
  • Tryckknapp nollfunktion
  • Automatisk avstängning (fem minuter)
  • Uppladdningsbart batteri (upp till sex timmars drift)
  • Slitstarkt förvaringsfodral
  • Sondhållare
  • Ett års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) GC
För användning med (utrustning) Gaskromatografisystem
Beskrivning GLD Pro Gas Leak Detector
Produkttyp Gasläckagedetektor