Specifikationer
| Färg | Vitt till nästan vitt |
| Beskrivning | Glecaprevir |
| CAS | 1365970-03-1 |
| Molekylformel | C38 H46 F4 N6 O9 S |
| Frakt skick | Inga speciella krav |
| Produktlinje | Thermo Scientific |
| Kvantitet | 100 mg |