Läs mer
Gleevec N-4-((4-Methylpiperazin-1-yl)methyl)benzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gleevec N-4-((4-Methylpiperazin-1-yl)methyl)benzaldehyde |
| CAS | 1356565-46-2 |
| Molekylformel | C42H47N9O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | N-(2-Methyl-5-(4-((4-methylpiperazin-1-yl)methyl)benzamido)phenyl)-4-((4-methylpiperazin-1-yl)methyl)-N-(4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)benzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C42H47N9O2/c1-31-6-15-37(45-40(52)34-11-7-32(8-12-34)29-49-23-19-47(2)20-24-49)27-39(31)51(42-44-18-16-38(46-42)36-5-4-17-43-28-36)41(53)35-13-9-33(10-14-35)30-50-25-21-48(3)22-26-50/h4-18,27-28H,19-26,29-30H2,1-3H3,(H,45,52) |
| LEDER | CN1CCN(Cc2ccc(cc2)C(=O)Nc3ccc(C)c(c3)N(C(=O)c4ccc(CN5CCN(C)CC5)cc4)c6nccc(n6)c7cccnc7)CC1 |
| IUPAC-namn | N-[4-methyl-3-[[4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoyl]-(4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-yl)amino]phenyl]-4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 709.88 |
| Formel vikt | 709.3853 |