missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Thermo Scientific™ Glial Cell-derived Neurotrophic Factor, human

Produktkod. 15400737
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 μg
2 μg
Förpackningsstorlek:
10µg
2µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15400737 2 μg 2µg
15490727 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15400737 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer J67336.&E
Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Molekylvikt (g/mol) 15.2 kd
Kvantitet 2 μg
Förpackning Plastic Bottle
Innehåll och lagring Store at -20°C
Form Lyophilized
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.