Läs mer
Tocris Bioscience™ Glibenclamide
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18772574
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
18772574 100 mg
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18772574 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 0911/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1245.00 SEK
    1174.95 SEK / 100mg
    Save 70.05 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Kir6 (KATP) channel blocker
ATP-dependent K+ channel (Kir6, KATP) and CFTR Cl- channel blocker. Inhibits Kir6 currents in the pancreas, causing an increase in intracellular Ca2+ and insulin secretion. Inhibits recombinant CFTR Cl- channels with an IC50 of 20 μM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glibenclamide
CAS 10238-21-8
Kvantitet 100 mg
Molekylformel C23H28ClN3O5S
Formel vikt 494
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 494.003