Läs mer
Glibornuride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glibornuride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H26N2O4S/c1-11-5-7-12(8-6-11)25(23,24)20-16(22)19-14-13-9-10-18(4,15(14)21)17(13,2)3/h5-8,13-15,21H,9-10H2,1-4H3,(H2,19,20,22)/t13-,14+,15+,18+/m1/s1 |
| Formel vikt | 366.1613 |
| Procent renhet | >95% |