missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Gliclazide Impurity D, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexahydro-N-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-cyclopenta[c]pyrrole-2(1H)-carboxamide |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20N2O3S/c1-11-5-7-14(8-6-11)21(19,20)16-15(18)17-9-12-3-2-4-13(12)10-17/h5-8,12-13H,2-4,9-10H2,1H3,(H,16,18) |
| Formel vikt | 308.1195 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?