Läs mer
Gliclazid, LoGiCal
Produktkod. 30462872
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30462872 10 mg
1 options
Produktkod. 30462872 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0325.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gliclazide
CAS 21187-98-4
Analyt- eller komponentnamn Gliclazide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H21 N3 O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Gliclazide, N-[[(Hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1H)-yl)amino]carbonyl]-4-methylbenzenesulfonamide, 1-(Hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1H)-yl)-3-(p-tolylsulfonyl)urea, Cyclopenta[c]pyrrole benzenesulfonamide deriv., 1-(Hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1H)-yl)-3-(p-tolylsulfonyl)urea, Diabezidum, Diabrezide, Diamicron, Diaprel, Glimicron, Glinormax, Glyzide, N-(4-Methylbenzenesulfonyl)-N'-[3-azabicyclo(3,3,0)oct-3-yl]urea, S 1702, S 852, SE 1702
InChI formel InChI=1S/C15H21N3O3S/c1-11-5-7-14(8-6-11)22(20,21)17-15(19)16-18-9-12-3-2-4-13(12)10-18/h5-8,12-13H,2-4,9-10H2,1H3,(H2,16,17,19)
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)NN2CC3CCCC3C2
IUPAC-namn 1-(3,3a,4,5,6,6a-hexahydro-1H-cyklopenta[c]pyrrol-2-yl)-3-(4-metylfenyl)sulfonylurea
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 323.41
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 323,1304 g/mol