Läs mer
Gliclazide, MedChemExpress
Produktkod. 16462269
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16462269 1 g 1g
16411058 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16462269 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0753
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Gliclazide (S1702) is a whole-cell beta-cell ATP-sensitive potassium currents blocker with an IC50 of 184 nM. Gliclazide is used as an antidiabetic.
Gliclazide (S1702) is a whole-cell beta-cell ATP-sensitive potassium currents blocker with an IC50 of 184 nM. Gliclazide is used as an antidiabetic.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gliclazide
CAS 21187-98-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H21N3O3S
Kvantitet 1 g
Synonym S1702 SE1702
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (309.21 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(NC(NN2CC3C(CCC3)C2)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 323.41
Formel vikt 323.41
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation