Läs mer
Gliclazid, Mikromol™
Beskrivning
Gliclazide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gliclazide |
| CAS | 21187-98-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Gliclazide |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C15 H21 N3 O3 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Gliclazide, N-[[(Hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1H)-yl)amino]carbonyl]-4-methylbenzenesulfonamide, 1-(Hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1H)-yl)-3-(p-tolylsulfonyl)urea, Cyclopenta[c]pyrrole benzenesulfonamide deriv., 1-(Hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1H)-yl)-3-(p-tolylsulfonyl)urea, Diabezidum, Diabrezide, Diamicron, Diaprel, Glimicron, Glinormax, Glyzide, N-(4-Methylbenzenesulfonyl)-N'-[3-azabicyclo(3,3,0)oct-3-yl]urea, S 1702, S 852, SE 1702 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21N3O3S/c1-11-5-7-14(8-6-11)22(20,21)17-15(19)16-18-9-12-3-2-4-13(12)10-18/h5-8,12-13H,2-4,9-10H2,1H3,(H2,16,17,19) |
| LEDER | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)NN2CC3CCCC3C2 |
| IUPAC-namn | 1-(3,3a,4,5,6,6a-hexahydro-1H-cyklopenta[c]pyrrol-2-yl)-3-(4-metylfenyl)sulfonylurea |
| Visa mer |