Läs mer
Gliclazide
Produktkod. 15567719 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15567719 1 g 1g
15577719 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15567719 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 461070010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 21187-98-4 | C15H21N3O3S | 323,41 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21187-98-4
Molekylformel C15H21N3O3S
Molekylvikt (g/mol) 323.41
MDL-nummer MFCD00409893
InChI-nyckel BOVGTQGAOIONJV-UHFFFAOYNA-N
Synonym gliclazide, glimicron, diamicron, nordialex, diaikron, gliclazida, gliklazid, glyclazide, gliclazidum inn-latin, gliclazida inn-spanish
PubChem CID 3475
ChEBI CHEBI:31654
IUPAC-namn 1-(3,3a,4,5,6,6a-hexahydro-lH-cyklopenta[c]pyrrol-2-yl)-3-(4-metylfenyl)sulfonylkarbamid
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC(=O)NN1CC2CCCC2C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gliclazide
Smältpunkt 163.0°C to 169.0°C
Förlust vid torkning 0.5% max. (1 g, 105°C)
Infrarött spektrum Authentic
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dmf, slightly soluble in methanol, ethanol
Formel vikt 323.41
Procent renhet ≥98.5% (HPLC)
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Gliclazide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.