Läs mer
Gliftor, TRC
Produktkod. 30134114
Change view
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30134114 2.5 g 2.5g
30005104 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30134114 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG4100002.5G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8065-71-2
Molekylformel C6H12ClF3O2
Molekylvikt (g/mol) 208.61
Synonym 1-Chloro-3-fluoro-2-propanol mixt. with 1,3-difluoro-2-propanol, 1,3-Difluoro-2-propanol mixt. contg.
IUPAC-namn 1,3-difluoropropan-2-ol--1-chloro-3-fluoropropan-2-ol (1/1)
LEDER FCC(O)CF.FCC(O)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gliftor
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C3H6ClFO.C3H6F2O/c2*4-1-3(6)2-5/h2*3,6H,1-2H2
Formel vikt 208.05