Läs mer
Glimepirid 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30324845
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30324845 1 ml
1 options
Produktkod. 30324845 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA14025700AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glimepiride
CAS 93479-97-1
Analyt- eller komponentnamn Glimepiride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C24 H34 N4 O5 S
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Glimepiride, 3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-N-[2-[4-[[[[(trans-4-methylcyclohexyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl] 2-oxo-1H-pyrrole-1-carboxamide, Amaryl, Glimperide, HOE 490, trans-3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-N-[2-[4-[[[[(4-methylcyclohexyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl] 2-oxo-1H-pyrrole-1-carboxamide
InChI formel InChI=1S/C24H34N4O5S/c1-4-21-17(3)15-28(22(21)29)24(31)25-14-13-18-7-11-20(12-8-18)34(32,33)27-23(30)26-19-9-5-16(2)6-10-19/h7-8,11-12,16,19H,4-6,9-10,13-15H2,1-3H3,(H,25,31)(H2,26,27,30)/t16-,19-
LEDER CCC1=C(C)CN(C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)N[C@@H]3CC[C@@H](C)CC3)C1=O
IUPAC-namn 4-etyl-3-metyl-N-[2-[4-[(4-metylcyklohexyl)karbamoylsulflamoyl]fenyl]etyl]-5-oxo-2H-pyrrol-1-karboxamid
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 490.62
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 490,225 g/mol