Läs mer
Glimepiride, MedChemExpress
Beskrivning
Glimepiride (Glimperide) is a medium-to-long acting sulfonylurea anti-diabetic compound with an ED50 of 182 μg/kg.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glimepiride |
| CAS | 93479-97-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H34N4O5S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Glimperide HOE-490 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (67.93 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.20 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(N1C(C(CC)=C(C)C1)=O)NCCC2=CC=C(S(=O)(NC(N[C@H]3CC[C@H](C)CC3)=O)=O)C=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 490.62 |
| Visa mer |