Läs mer
Glimepiride
Beskrivning
Glimepirid inducerar PI3-kinasen (PI3K) och Akt-vägen, tillsammans med insulinreceptorsubstrat-1/2 och endotelial kväveoxidsyntas. Glimepirid ökar också osteoblastproliferation och differentiering, vilket tros vara relaterat till dess förmåga att aktivera PI3K- och Akt-vägen. Dessutom förbättrar glimepirid den intrinsika peroxisomproliferatoraktiverade receptoraktiviteten γ . Glimepirid ökar också proteinuttrycket av glukostransporter 1 och 4, och är en potent KIR-kanalblockerare. Potent Kir6 (KATP)-kanalblockerare och antidiabetiskt medel. Hemmar pinacidil-aktiverade hjärt-Kir6-kanaler med en IC50 på 6,8 nM.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Glimepirid inducerar PI3-kinasen (PI3K) och Akt-vägen, tillsammans med insulinreceptorsubstrat-1/2 och endotelial kväveoxidsyntas. Glimepirid ökar också osteoblastproliferation och differentiering, vilket tros vara relaterat till dess förmåga att aktivera PI3K- och Akt-vägen. Dessutom förbättrar glimepirid den intrinsika peroxisomproliferatoraktiverade receptoraktiviteten γ . Glimepirid ökar också proteinuttrycket av glukostransporter 1 och 4, och är en potent KIR-kanalblockerare. Potent Kir6 (KATP)-kanalblockerare och antidiabetiskt medel. Hemmar pinacidil-aktiverade hjärt-Kir6-kanaler med en IC50 på 6,8 nM.
Löslighet
Löslig i DMSO
Anteckningar
Förvara den på svalt ställe. Håll behållaren tätt stängd på en torr och välventilerad plats. Håll dig borta från starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glimepiride |
| Smältpunkt | 212 °C till 215 °C |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 100 mg |
| Merck Index | 14,4440 |
| Löslighetsinformation | Löslig i DMSO |
| Formel vikt | 490.62 |
| Fysisk form | Pulver |
RUO– Endast forskningsanvändning