Läs mer
Glimepiride, TRC
Produktkod. 30010898
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010898 10 mg
30004047 100 mg
17957994 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30010898 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG41015010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93479-97-1
Molekylformel C24 H34 N4 O5 S
Molekylvikt (g/mol) 490.62
Synonym 1H-Pyrrole-1-carboxamide, 3-ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-N-[2-[4-[[[[(trans-4-methylcyclohexyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl]-2-oxo-, 1H-Pyrrole-1-carboxamide, 3-ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-N-[2-[4-[[[[(4-methylcyclohexyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl]-2-oxo-, trans-, 3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-N-[2-[4-[[[[(trans-4-methylcyclohexyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl]-2-oxo-1H-pyrrole-1-carboxamide, Amaryl, Diameprid, Dibiglim, Glimax, Glimepiride, Glimperide, Glirid, GlucoNovax, HOE 490, Limeral, trans-3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-N-[2-[4-[[[[(4-methylcyclohexyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl] 2-oxo-1H-pyrrole-1-carboxamide
IUPAC-namn 4-etyl-3-metyl-N-[2-[4-[(4-metylcyklohexyl)karbamoylsulflamoyl]fenyl]etyl]-5-oxo-2H-pyrrol-1-karboxamid
LEDER CCC1=C(C)CN(C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)N[C@@H]3CC[C@@H](C)CC3)C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glimepiride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C24H34N4O5S/c1-4-21-17(3)15-28(22(21)29)24(31)25-14-13-18-7-11-20(12-8-18)34(32,33)27-23(30)26-19-9-5-16(2)6-10-19/h7-8,11-12,16,19H,4-6,9-10,13-15H2,1-3H3,(H,25,31)(H2,26,27,30)/t16-,19-
Formel vikt 490.225
Procent renhet >95%