Läs mer
Glipizid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10768692 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10768692 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10768692 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 329110010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 29094-61-9 | C21H27N5O4S | 445.5 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glipizide
CAS 29094-61-9
Färg Vitt
Tändningsrester 0.4% max.
Förlust vid torkning 1% max. (100°C, 3 hrs) (vacuum)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C21H27N5O4S
MDL-nummer MFCD00072159
Kvantitet 1 g
Merck Index 15, 4477
Synonym glipizide, glucotrol, glydiazinamide, melizide, glibenese, glucozide, glupizide, sucrazide, dipazide, glupitel
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dmso and methanol
InChI-nyckel ZJJXGWJIGJFDTL-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=NC=C(N=C1)C(=O)NCCC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)NC(=O)NC3CCCCC3
IUPAC-namn N-[2-[4-(cyklohexylkarbamoylsulfamoyl)fenyl]etyl]-5-metylpyrazin-2-karboxamid
Molekylvikt (g/mol) 445.5
PubChem CID 3478
ChEBI CHEBI:5384
Formel vikt 445.5
Procent renhet 98+%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.