Läs mer
Glipizide-d11, TRC
Produktkod. 30403312
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30403312 10 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30403312 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG41022710MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glipizide-d11
CAS 1189426-07-0
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C21 D11 H16 N5 O4 S
Kvantitet 10 mg
Synonym 2-Pyrazinecarboxamide, N-[2-[4-[[[(cyclohexyl-1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d11-amino)carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl]-5-methyl- (ACI), N-[2-[4-[[[(Cyclohexyl-1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d11-amino)carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl]-5-methyl-2-pyrazinecarboxamide (ACI), Glipizide D11 (cyclohexyl D11)
InChI formel InChI=1S/C21H27N5O4S/c1-15-13-24-19(14-23-15)20(27)22-12-11-16-7-9-18(10-8-16)31(29,30)26-21(28)25-17-5-3-2-4-6-17/h7-10,13-14,17H,2-6,11-12H2,1H3,(H,22,27)(H2,25,26,28)/i2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,17D
LEDER [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(NC(=O)NS(=O)(=O)c2ccc(CCNC(=O)c3cnc(C)cn3)cc2)C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
IUPAC-namn 5-methyl-N-[2-[4-[(1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecadeuteriocyclohexyl)carbamoylsulfamoyl]phenyl]ethyl]pyrazine-2-carboxamide
Molekylvikt (g/mol) 456.603
Formel vikt 456.247
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.