missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Glipizide EP Impurity F, Mikromol™
Beskrivning
Glipizide EP Impurity F
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl [2-(4-Sulphamoylphenyl)ethyl]carbamate |
| CAS | 192118-08-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Ethyl [2-(4-Sulphamoylphenyl)ethyl]carbamate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H16 N2 O4 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Ethyl [2-(4-Sulphamoylphenyl)ethyl]carbamate, Glipizide Imp. F (EP), Glipizide Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2O4S/c1-2-17-11(14)13-8-7-9-3-5-10(6-4-9)18(12,15)16/h3-6H,2,7-8H2,1H3,(H,13,14)(H2,12,15,16) |
| LEDER | CCOC(=O)NCCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N |
| IUPAC-namn | ethyl N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]carbamate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?