Läs mer
Glipizide EP Förorening G, Mikromol™
Produktkod. 30051012
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051012 25 mg
30050249 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30051012 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0942.070025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Glipizide EP Förorening G
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl [(4-[2-[((5-Methylpyrazin-2-yl)carbonyl)amino]ethyl]phenyl)sulphonyl]carbamate
CAS 33288-74-3
Analyt- eller komponentnamn Methyl [(4-[2-[((5-Methylpyrazin-2-yl)carbonyl)amino]ethyl]phenyl)sulphonyl]carbamate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C16 H18 N4 O5 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Methyl [[4-[2-[[(5-Methylpyrazin-2-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulphonyl]carbamate, Glipizide Imp. G (EP), Glipizide Impurity G
InChI formel InChI=1S/C16H18N4O5S/c1-11-9-19-14(10-18-11)15(21)17-8-7-12-3-5-13(6-4-12)26(23,24)20-16(22)25-2/h3-6,9-10H,7-8H2,1-2H3,(H,17,21)(H,20,22)
LEDER COC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(CCNC(=O)c2cnc(C)cn2)cc1
IUPAC-namn metyl N-[4-[2-[(5-metylpyrazin-2-karbonyl)amino]etyl]fenyl]sulfonylkarbamat
Molekylvikt (g/mol) 378.4
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 378,0998 g/mol