Läs mer
Gliquidone, MedChemExpress
Beskrivning
Gliquidone (AR-DF 26) is an anti-diabetic drug in the sulfonylurea class, used in the treatment of diabetes mellitus type 2.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gliquidone |
| CAS | 33342-05-1 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H33N3O6S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | AR-DF 26 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (94.76 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| LEDER | O=S(C1=CC=C(CCN(C(C(C)(C)C2=C3C=C(OC)C=C2)=O)C3=O)C=C1)(NC(NC4CCCCC4)=O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 527.63 |
| Visa mer |