Läs mer
Glisoxepid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glisoxepide |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H27N5O5S/c1-15-14-18(23-30-15)19(26)21-11-10-16-6-8-17(9-7-16)31(28,29)24-20(27)22-25-12-4-2-3-5-13-25/h6-9,14H,2-5,10-13H2,1H3,(H,21,26)(H2,22,24,27) |
| Formel vikt | 449.1733 |