Läs mer
Borer Chemie™ glisseal HV
Produktkod. 17794049
Change view
Kvantitet:
10 x 30 g
Produktkod. Kvantitet
17794049 10 x 30 g
1 options
Produktkod. 17794049 Leverantör Borer Chemie™ Leverantörsnummer 514300.00CA30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-10-2026
Mycket vakuumbeständigt, silikonfritt laboratoriefett för tätning och smörjning av fasta och roterande markförband av glas och anslutningar av plast och metall. glisseal HV är exceptionellt temperaturbeständig och droppar inte.
  • Fri från silikon
  • Paraffinbaserad
  • Tål högvakuum
  • I praktiska rör
  • Mycket ekonomiskt, applicera endast mycket tunt
  • Utmärkt temperaturstabilitet -40° C till +220° C
  • Konsekvent konsistens, ingen dropppunkt
  • Beständig mot de flesta syror, alkalier och gaser
  • Teknisk support från tillverkaren
Specifikationer
Produkttyp Paraffinbaserat smörjmedel
Formatera Klistra
För användning med (applikation) Speciellt lämplig för applikationer under högvakuum
Färg Mörkbrun
Förpackning Box med 10 rör à 30 g
Kvantitet 10 x 30 g
Vikt (engelska) 10,5 oz.
Vikt (metrisk) 300 g