Läs mer
GLN-1062, MedChemExpress
Produktkod. 16483518
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16483518 10 mg -
16450869 1 mg -
16440496 20 mg -
16436247 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16483518 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101710
MedChemExpress Memogain is a pro-drug of galantamine, used for the treatment for Alzheimer’s disease.
Memogain is a pro-drug of galantamine, used for the treatment for Alzheimer’s disease.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GLN-1062
CAS 224169-27-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H25NO4
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (255.45 mM; Need ultrasonic)
LEDER CN1CC[C@]23C4=C(O[C@@]2([H])C[C@@H](OC(C5=CC=CC=C5)=O)C=C3)C(OC)=CC=C4C1
Molekylvikt (g/mol) 391.46
Formel vikt 391.46
Procent renhet 96.66%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration