Läs mer
Global/ICH Precious Metals 1mp B (utan Os), SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15246096 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
125 ml
Förpackningsstorlek:
125ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15246096 125 ml 125ml
1 options
Produktkod. 15246096 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer ICHTXM4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6360.00 SEK
    5778.05 SEK / 125ml
    Save 581.95 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
I lager
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Ir100 mg/kg
Pd100 mg/kg
Pt100 mg/kg
Rh100 mg/kg
Ru100 mg/kg
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Precious Metals Imp B (without Os)
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet.
Teknik AA, ICP
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Typ Certifierat referensmaterial
Lösningsmedel eller matris 15% HCl
Kvantitet 125 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 100mg/kg
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Global/ICH Precious Metals Impurities B
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning