Läs mer
Globalagliatin, MedChemExpress
Produktkod. 16448417
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16448417 5 mg
16431897 50 mg
16415738 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16448417 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13529
MedChemExpress Globalagliatin (LY2608204) is a activator of glucokinase (GK) with EC50 of 42 nM.
Globalagliatin (LY2608204) is a activator of glucokinase (GK) with EC50 of 42 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Globalagliatin
CAS 1234703-40-2
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H37N3O3S3
Kvantitet 5 mg
Synonym LY2608204
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (178.63 mM)
LEDER O=C([C@@]1(C2=CC=C(S(=O)(C3CC3)=O)C=C2)[C@H](C4CCCCC4)C1)NC5=NC=C(SCCN6CCCC6)S5
Molekylvikt (g/mol) 559.81
Formel vikt 559.81
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism