Läs mer
Brady™ GlobalMark™ Kontinuerliga inomhus utomhus vinyletiketter
Produktkod. 15262916 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Blått
Klart
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
15262916 Klart
15222936 Blått
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15262916 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 113123
Beräknad leverans: 17-11-2026
GlobalMark™ Kontinuerliga inomhusvinyletiketter för utomhusbruk kommer att fästa på svåra föremål med låg ytenergi och ytor med hög struktur.
  • Brady's B-595 vinyl kommer att fästa på svåra föremål med låg ytenergi, inklusive: PVC-rör, formblåsta utrustningshöljen, ABS-plaster, pulverlackerade ytor och utrustning av återvunnen plast.
  • B-595-materialet utmärker sig också när det gäller att fästa på ytor med hög struktur, som målade väggar av cinderblock, ytbehandlat ojämnt trä, texturerad plast, grova rör och pappersmantlade rör.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-tillägg till RoHS-direktivet 2002/95/EC
Beskrivning GlobalMark Vinyltejp inomhus/utomhus
Typ av lim Akryl, Permanent
Beläggning Pulver
Färg Klart
Visa Blank
Avsluta Glans
Formatera Kontinuerligt
Material Självlaminerande vinyl
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Komponent- och utrustningsmärkning, Elmärkning, Anläggningsidentifiering, Golvmärkning, Laboratoriemärkning, Lean och 5S-märkning, Rör- och ventilmärkning, Lagermärkning
För användning med (utrustning) GlobalMark Skrivare
Glans 60° 50 Gardner-enheter
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
Antal per förpackning 1 rulle/låda
Kvantitet 1 st
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +180 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +82 °C
Tjocklek (engelska) 0,004 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Mått (L x B) 30.48 m x 101.6 mm
Längd (engelska) 100 ft.
Längd (metrisk) 30.48 m
Bredd (engelska) 4 tum
Bredd (metrisk) 101.6 mm
Alternativt artikelnummer GLOBALMARK VINYL B595 GRÖN 100MM