Beskrivning
- Perfekt för användning i alla kyllager, kylar eller frysar.
- Rekommenderas inte för plotterskärning.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Överensstämmande med direktiv 2011/65/EU och 2015/863 |
| Beskrivning | GlobalMark Kalltemperaturtejp |
| Typ av lim | Akryl, Permanent |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Vitt |
| Visa | Blank |
| Avsluta | Glans |
| Formatera | Kontinuerligt |
| Material | Polyester |
| Utskrivbara sidor | Enkelsidigt utskriftsbart |
| Visa mer |