Beskrivning
- Polypropenrör med runda bottnar utan kant
- 5 ml kapacitet
- Dubbelpositionerade snap-caps (ej fäst)
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Förslutningstyp | Dubbelpositions-snap cap (Ofäst) |
| Färg | Naturlig |
| Längd (metrisk) | 75 mm |
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Max. RCF | 3,000 rpm |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Produkttyp | Test Tube |