Beskrivning
- Polystyrene and Polypropylene tubes with round bottoms without rim
- Available in 5mL capacity
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Produkttyp | Odlingsrör |
| Förslutningstyp | Dubbelpositions-snap cap (fäst) |
| Färg | Klart |
| Längd (metrisk) | 75 mm |
| Material | Polystyren |
| Inkluderar | Dubbelpositionskapsel med snap lock |
| Sterilitet | Sterila |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |