Läs mer
Globe Scientific 13 x 75 mm provrör
Produktkod. 31922138 Handla allt Globe Scientific Produkter
Change view
Material:
Polypropen
Polystyren
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material
31922138 Polypropen
31923015 Polystyren
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31922138 Leverantör Globe Scientific Leverantörsnummer 110471
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Formgjuten av polystyren av premiumkvalitet för klarhet, eller polypropen för slagstyrka och stabilitet mot vanliga syror, alkalier och lösningsmedel
  • Finns i polypropen och polystyren
  • Icke-graderade rör
  • Används för laboratorieapplikationer
Polystyrenrör
Tål 1500 varv per minut under centrifugering
Polypropenrör
Tål 3000 varv per minut under centrifugering
Autoklavbar och frysbar
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Längd (metrisk) 75 mm
Material Polypropen
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Nej
Diameter (metrisk) 13 mm
Produkttyp Provrör