Beskrivning
Gjuten av polystyren av premiumkvalitet för klarhet
- Polystyrene tubes can withstand up to 1500rpm during centrifugation
- Polypropylene tubes can withstand up to 3000rpm and are autoclavable and freezable
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 12 mL |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Material | Polypropylene |
| Förpackning | 2000/Cs. |
| Kantad | No |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Graderad | No |
| Diameter (metrisk) | 16 mm |
| Produkttyp | Test Tube |