Läs mer
Globe Scientific Globe Scientific 50mL Clinical Centrifuge Tube
Handla allt Globe Scientific ProdukterBeskrivning
- Tube made of polypropylene
- Blue, high-density polyehtylene leak resistant screw-cap ensures tight seal
- Feature easy-to-read black graduation marks in 0.5mL increments
- White writing area for sample identification
- Autoclavable (without caps)
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Blue |
| Diameter (engelska) Utsida | 1.18 in. |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Material | Polypropylene |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Kapacitet (engelska) | 1.6 oz. |
| Bottenform | Conical |
| Förslutningstyp | Attached Flat Screw Cap |
| Förslutning ingår | Ja |
| Visa mer |