Läs mer
Globe Scientific Globe Scientific 50mL Polypropylene Centrifuge Tube
Produktkod. 31922786 Handla allt Globe Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
31922786 50 mL
1 options
Produktkod. 31922786 Leverantör Globe Scientific Leverantörsnummer 6240
Beräknad leverans: 15-12-2026
For centrifugation and storage of critical laboratory reagents including culture media, buffers and antibodies
  • Feature flat-top, plug-seal leak resistant, red screw caps
  • Printed with white graduation marks in 0.5mL increments
  • White writing area for sample identification
  • Spin Rate: 10,000 RCF (12,320 x g)
  • Dimensions: 29.5 x 114mm
Specifikationer
Stängningsfärg Red
Diameter (engelska) Utsida 1.16 in.
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material Polypropylene
Sterilitet Non-sterile
Kapacitet (engelska) 1.6 oz.
Bottenform Conical
Förslutningstyp Attached Screw Cap
Förslutning ingår Ja
Diameter (metrisk) 29.5 mm
Graderad Yes
Produkttyp Centrifugrör
Max. RCF 10,000 x g