Läs mer
Globe Scientific Polypropenprovskopp för alfa Wassermann™ ACE och Gilford™ analysatorer
Handla allt Globe Scientific ProdukterBeskrivning
- Kapacitet: 0,5 ml
- Mått: 0,3 x 0,8 tum (10 x 22 mm)
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Provmugg |
| För användning med (utrustning) | Alpha Wassermann ACE och Gilford analysatorer |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Kvantitet | 1000/Pk. |