Beskrivning
- Polyethylene made 12-place cuvette holder of 170 x 50 x 15mm dimensions
- LDPE snap caps for square cuvettes for added protection against spillage and contamination
- Polystyrene disposable 90mm stirring stick for access to the bottom of cuvettes
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Plug Cap |
| För användning med (utrustning) | Spectrophotometer cuvettes |
| Material | LDPE |
| Väglängd | 10 mm |