Beskrivning
Minskar pH-förändringar och föroreningar som potentiellt lakas ut från rör gjorda av sodakalkglas
- Used for tissue culture and blood banks
- Comes with well-rounded bottoms and smooth fire-polished rims
- Rigidly controlled dimensional specifications
- Autoclavable and chemical resistant
- Melting Temperature: 1460°C (±20°C)
- Softening Temperature: 1220°C (±20°C)
- Freezing point: -50°C
- Spin rate: Max. ∽4500 rpm
- Available in six sizes
- Made from superior quality borosilicate glass
- Dispenser is available; sold separately
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2008, ASTM E 890, Type 1 |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Material | Borosilicate Glass |
| För användning med | For tissue culture and blood banks |
| Diameter (metrisk) | 13 mm |
| Produkttyp | Culture Tube |