Läs mer
Globe Scientific Borosilikatglaskulturrör
Produktkod. 31923971 Handla allt Globe Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
3 mL
6 mL
10 mL
14 mL
19 mL
26 mL
Längd (metrisk):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
10 mm
12 mm
13 mm
16 mm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Längd (metrisk) Diameter (metrisk)
31923971 3 mL 75 mm 10 mm
31922479 26 mL 150 mm 16 mm
31922159 14 mL 100 mm 16 mm
31922956 19 mL 125 mm 16 mm
31921444 6 mL 75 mm 12 mm
31923969 10 mL 100 mm 13 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 31923971 Leverantör Globe Scientific Leverantörsnummer 1503
Beräknad leverans: 04-01-2027
Minskar pH-förändringar och föroreningar som potentiellt lakas ut från rör gjorda av sodakalkglas
  • Används för vävnadsodling och blodbanker
  • Levereras med välrundade bottnar och släta, eldpolerade fälgar
  • Strikt styrda dimensionsspecifikationer
  • Autoklavbar och kemikalieresistent
  • Smälttemperatur: 1460 °C (±20 °C)
  • Mjukhetstemperatur: 1220 °C (±20 °C)
  • Fryspunkt: -50 °C
  • Spinnhastighet: Max. ∽4500 varv per minut
  • Finns i sex storlekar
  • Tillverkad av borosilikatglas av hög kvalitet
  • Dispenser finns tillgänglig; säljs separat
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2008, ASTM E 890, Typ 1
Kapacitet (metrisk) 3 mL
Längd (metrisk) 75 mm
Material Borsilikatglas
För användning med För vävnadskultur och blodbanker
Sterilitet Sterila
Diameter (metrisk) 10 mm
Produkttyp Culture Tube