Läs mer
Globe Scientific Coagulation Cup for Accu Coa Data Coagulation Analyzers
Produktkod. 31923537
Change view
För användning med (utrustning):
Accu Coa Data Coagulation Analyzers
Produktkod. För användning med (utrustning)
31923537 Accu Coa Data Coagulation Analyzers
1 options
Produktkod. 31923537 Leverantör Globe Scientific Leverantörsnummer 5574
Beräknad leverans: 11-12-2026
For use on coagulation instruments.
  • Made of Polystyrene
  • Supplied with metal mixing bars
  • Dimensions: 1.3 x 0.3 in. (35.1 x 8.6mm)
Specifikationer
Typ Coagulation Cup
För användning med (utrustning) Accu Coa Data Coagulation Analyzers
Inkluderar Metal mixing bars