Läs mer
Globe Scientific Flänsade plugglock för 16 mm rör
Produktkod. 31922745 Handla allt Globe Scientific Produkter
Change view
Färg:
Blått
Grön
Lavendel
Orange
Rött
Svart
Vitt
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
31922745 Svart
31923034 Grön
31922571 Lavendel
31922027 Blått
31922551 Vitt
31921871 Rött
31923006 Orange
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 31922745 Leverantör Globe Scientific Leverantörsnummer 116152K
Beräknad leverans: 11-01-2027
Ger läckagebeständighet i provrör, centrifugrör och runda cuvetter
  • Polyetenlocks med två flexibla flänsar som trycker stadigt mot insidan av rörens vägg
  • Finns i sju färger för providentifiering
Specifikationer
Inkluderar 2 flexibla flänsar
Produkttyp Flänspropplock
Material Polyeten
Färg Svart
Storlek (engelska) 0,62 tum
Storlek (metrisk) 16 mm
För användning med (utrustning) 16 mm rör