Läs mer
Globe Scientific Flänsade plugglock för 16 mm rör
Produktkod. 31923034 Handla allt Globe Scientific Produkter
Change view
Färg:
Black
Blue
Green
Lavender
Orange
Red
White
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
31923034 Green
31922571 Lavender
31922745 Black
31922027 Blue
31922551 White
31921871 Red
31923006 Orange
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 31923034 Leverantör Globe Scientific Leverantörsnummer 116152G
Beräknad leverans: 15-12-2026
Ger läckagebeständighet i provrör, centrifugrör och runda cuvetter
  • Polyethylene caps with two flexible flanges that press firmly against inside wall of tubes
  • Available in seven colors for sample identification purposes
Specifikationer
Inkluderar 2 flexible flanges
Produkttyp Flange Plug Cap
Material Polyethylene
Färg Green
Storlek (engelska) 0.62 in.
Storlek (metrisk) 16 mm
För användning med (utrustning) 16 mm Tubes